PX-866
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIP1009-10MG
BIP1009-5MG
APOSBIP1009-10MGEA
275
EUR
APOSBIP1009-10MG
APOSBIP1009-5MG
PX-866
PX-866
PX-866 is a synthetic derivate of wortmannin
Lagertemperatur:
Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
502632-66-8 |