PIPES Mononatriumsalz ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure) Mononatriumsalz, PIPES-Na, Natriumhydrogenpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure) Mononatriumsalz, Mononatriumpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure Mononatriumsalz
BIP1705-100G BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA 58 EUR
APOSBIP1705-100G APOSBIP1705-500G
PIPES Mononatriumsalz ≥97%
PIPES Mononatriumsalz
  • Buffer
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Molecular Weight: 324,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065472
CAS-Nummer: 10010-67-0