Propidiumiodid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
BIP4355-100MG BIP4355-250MG BIP4355-50MG
APOSBIP4355-100MGEA 143 EUR
APOSBIP4355-100MG APOSBIP4355-250MG APOSBIP4355-50MG
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Fluorescent staining compound.
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
Molecular Weight: 668.4 g/mol
Schmelzpunkt: 220…225 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011921
CAS-Nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0