Paclobutrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIP7675-100G BIP7675-25G BIP7675-5G
APOSBIP7675-100GEA 109 EUR
APOSBIP7675-100G APOSBIP7675-25G APOSBIP7675-5G
Paclobutrazol
Paclobutrazol
Formel: C₁₅H₂₀ClN₃O
Molecular Weight: 293.795 g/mol
Schmelzpunkt: 165…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01678673
CAS-Nummer: 76738-62-0
UN: 1325
ADR: 4.1 II