Amino-PEG8-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1036-100MG BIPG1036-50MG
APOSBIPG1036-100MGEA 46.4 EUR
APOSBIPG1036-100MG APOSBIPG1036-50MG
Amino-PEG8-acid
Amino-PEG8-acid
Formel: C₁₉H₃₉NO₁₀
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 756526-04-2