Amino-PEG2-acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]propanoate, 3-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]propanoic acid tert-butyl ester, 9-Amino-4,7-dioxanonanoic acid tert-butyl ester, NH2-PEG2-C2-Boc, tert-Butyl 9-Amino-4,7-dioxanonanoate, Amino-dPEG®2-t-butyl ester
BIPG1044-250MG
BIPG1044-1G
APOSBIPG1044-250MGEA
37.7
EUR
APOSBIPG1044-250MG
APOSBIPG1044-1G
Amino-PEG2-acid tert-butyl ester
Amino-PEG2-acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₂₃NO₄ Molecular Weight: 233,305 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11041135 CAS-Nummer: 756525-95-8 |