Amino-PEG8-alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Amino-dPEG®8-alcohol, NH2-PEG8-OH, 23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol
BIPG1050-100MG BIPG1050-250MG BIPG1050-500MG
APOSBIPG1050-100MGEA 62.5 EUR
APOSBIPG1050-100MG APOSBIPG1050-250MG APOSBIPG1050-500MG
Amino-PEG8-alcohol
Amino-PEG8-alcohol
Formel: C₁₆H₃₅NO₈
Molecular Weight: 369.45 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11041128
CAS-Nummer: 352439-37-3