Amino-PEG6-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, NH2-PEG6-Boc
BIPG1075-250MG BIPG1075-100MG BIPG1075-500MG
APOSBIPG1075-250MGEA 125 EUR
APOSBIPG1075-250MG APOSBIPG1075-100MG APOSBIPG1075-500MG
Amino-PEG6-t-butyl ester
Amino-PEG6-t-butyl ester
Formel: C₁₉H₃₉NO₈
Molecular Weight: 409.51 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13184944
CAS-Nummer: 1286281-32-0