Amino-PEG8-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oate, Amino-PEG8-Boc
BIPG1076-250MG
BIPG1076-100MG
BIPG1076-500MG
APOSBIPG1076-250MGEA
238
EUR
APOSBIPG1076-250MG
APOSBIPG1076-100MG
APOSBIPG1076-500MG
Amino-PEG8-t-butyl ester
Amino-PEG8-t-butyl ester
Formel:
C₂₃H₄₇NO₁₀ Molecular Weight: 497,62 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11041142 CAS-Nummer: 756526-06-4 |