11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: PEG4-Azide, Azido PEG4-alcohol
BIPG1117-250MG BIPG1117-1G
APOSBIPG1117-250MGEA 143 EUR
APOSBIPG1117-250MG APOSBIPG1117-1G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Formel: C₈H₁₇N₃O₄
Molecular Weight: 219,24 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03701128
CAS-Nummer: 86770-67-4