Biotin-PEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1199-100MG BIPG1199-250MG
APOSBIPG1199-100MGEA 212 EUR
APOSBIPG1199-100MG APOSBIPG1199-250MG
Biotin-PEG4-acid
Biotin-PEG4-acid
Formel: C₂₁H₃₇N₃O₈S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08457831
CAS-Nummer: 721431-18-1