Biotin-PEG4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Amine-PEG4-Biotin, N-Biotinyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diamine, N-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
BIPG1209-100MG
BIPG1209-50MG
BIPG1209-250MG
APOSBIPG1209-100MGEA
248
EUR
APOSBIPG1209-100MG
APOSBIPG1209-50MG
APOSBIPG1209-250MG
Biotin-PEG4-amine
Biotin-PEG4-amine
Formel:
C₂₀H₃₈N₄O₆S Molecular Weight: 462,606 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26142992 CAS-Nummer: 663171-32-2 |