Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1397-500MG BIPG1397-1G BIPG1397-100MG
APOSBIPG1397-500MGEA 50.9 EUR
APOSBIPG1397-500MG APOSBIPG1397-1G APOSBIPG1397-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Formel: C₂₄H₂₉NO₇
Molecular Weight: 443.49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 867062-95-1