Fmoc-N-amido-dPEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1398-500MG BIPG1398-1G BIPG1398-250MG
APOSBIPG1398-500MGEA 174 EUR
APOSBIPG1398-500MG APOSBIPG1398-1G APOSBIPG1398-250MG
Fmoc-N-amido-dPEG4-acid
Fmoc-N-amido-dPEG4-acid
Formel: C₂₆H₃₃NO₈
Molecular Weight: 487.54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 557756-85-1