tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]propionic acid tert-Butyl ester, Hydroxy-PEG3-(CH2)2-Boc, 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-[2-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate
BIPG1449-1G
BIPG1449-5G
BIPG1449-500MG
APOSBIPG1449-1GEA
102
EUR
APOSBIPG1449-1G
APOSBIPG1449-5G
APOSBIPG1449-500MG
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Formel:
C₁₃H₂₆O₆ Molecular Weight: 278,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791106 CAS-Nummer: 186020-66-6 |