Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1452-500MG BIPG1452-250MG BIPG1452-1G
APOSBIPG1452-500MGEA 255 EUR
APOSBIPG1452-500MG APOSBIPG1452-250MG APOSBIPG1452-1G
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Formel: C₁₉H₃₈O₉
Molecular Weight: 410.5 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 361189-64-2