Hydroxy-PEG8-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oate, Hydroxy-PEG8-Boc, Hydroxy-dPEG®8-t-butyl ester
BIPG1454-250MG
APOSBIPG1454-250MGEA 59.6 EUR
APOSBIPG1454-250MG
Hydroxy-PEG8-t-butyl ester
Hydroxy-PEG8-t-butyl ester
Formel: C₂₃H₄₆O₁₁
Molecular Weight: 498,60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11041105
CAS-Nummer: 1334177-84-2