Mal-amido-PEG12-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Mal-amido-PEG12-acid
BIPG1476-100MG
BIPG1476-50MG
BIPG1476-250MG
APOSBIPG1476-100MGEA
203
EUR
APOSBIPG1476-100MG
APOSBIPG1476-50MG
APOSBIPG1476-250MG
Mal-amido-PEG12-acid
Mal-amido-PEG12-acid
Formel:
C₃₄H₆₀N₂O₁₇ Molecular Weight: 768.84 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13184984 CAS-Nummer: 871133-36-7 |