Methyl-PEG12-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1551-100MG BIPG1551-50MG
APOSBIPG1551-100MGEA 473 EUR
APOSBIPG1551-100MG APOSBIPG1551-50MG
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Formel: C₂₆H₅₂O₁₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08274611
CAS-Nummer: 2135793-73-4