t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-PEG4-alcohol, tert-Butyl (2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, Boc-NH-PEG4
BIPG1661-1G BIPG1661-5G
APOSBIPG1661-1GEA 435 EUR
APOSBIPG1661-1G APOSBIPG1661-5G
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Formel: C₁₃H₂₇NO₆
Molecular Weight: 293,36 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07779195
CAS-Nummer: 106984-09-2