2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
BIPG1722-100MG BIPG1722-250MG
APOSBIPG1722-100MGEA 27.7 EUR
APOSBIPG1722-100MG APOSBIPG1722-250MG
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99.13 g/mol
Dichte: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16713446
CAS-Nummer: 122116-12-5
UN: 2734
ADR: 8+3 II