t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1802-500MG BIPG1802-100MG BIPG1802-1G
APOSBIPG1802-500MGEA 0 EUR
APOSBIPG1802-500MG APOSBIPG1802-100MG APOSBIPG1802-1G
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Formel: C₁₆H₃₁NO₈
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 756525-91-4