Gellan Gummi, Pulver
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG434-100G
BIPG434-1KG
BIPG434-500G
APOSBIPG434-100GEA
94.4
EUR
APOSBIPG434-100G
APOSBIPG434-1KG
APOSBIPG434-500G
Gellan Gummi, Pulver
Gellan Gummi
Schmelzpunkt:
>70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131909 CAS-Nummer: 71010-52-1 |