Riboflavin (Vitamin B2)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazin, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-benzo[g]pteridin-2,4(3H,10H)-dion, (-)-Riboflavin, Vitamin B2, Vitamin G
BIR0613-100G BIR0613-25G
APOSBIR0613-100GEA 29 EUR
APOSBIR0613-100G APOSBIR0613-25G
Riboflavin (Vitamin B2)
Riboflavin (Vitamin B2)
Formel: C₁₇H₂₀N₄O₆
Molecular Weight: 376,37 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005022
CAS-Nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1