Sarkosin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIS0907-100G BIS0907-25G BIS0907-5G
APOSBIS0907-100GEA 0 EUR
APOSBIS0907-100G APOSBIS0907-25G APOSBIS0907-5G
Sarkosin Hydrochlorid
Sarkosin Hydrochlorid
Formel: C₃H₈ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012609
CAS-Nummer: 637-96-7
EINECS: 211-310-2