D(-)-Serin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-D-Ser-OH, (R)-(-)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, (R)-(-)-Serin
BIS2001-100G
APOSBIS2001-100GEA 21.9 EUR
APOSBIS2001-100G
D(-)-Serin
D(-)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004269
CAS-Nummer: 312-84-5
EINECS: 206-229-4