Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) Dihydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Spermine Dihydrate
BIS5944-25G BIS5944-5G
APOSBIS5944-25GEA 418 EUR
APOSBIS5944-25G APOSBIS5944-5G
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) Dihydrat
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) Dihydrat
Formel: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 403982-64-9
UN: 3259
ADR: 8,II