Sinapinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propensäure, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamsäure, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamsäure, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyzimtsäure, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamsäure, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyzimtsäure, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxyzimtsäure
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 21.9 EUR
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Sinapinsäure 98%
Sinapinsäure
  • Protein
Formel: C₁₁H₁₂O₅
Molecular Weight: 224,21 g/mol
Schmelzpunkt: 195…202 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004401
CAS-Nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3