Ferulasäuremethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate
BISN0164-25MG BISN0164-100MG
APOSBISN0164-25MGEA 29 EUR
APOSBISN0164-25MG APOSBISN0164-100MG
Ferulasäuremethylester
Ferulasäuremethylester
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00017208
CAS-Nummer: 2309-07-1