Auraptene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(E)-7-((3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 7-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-chromen-2-one, 7-Geranyloxycoumarin
BISN0165-250MG
BISN0165-100MG
APOSBISN0165-250MGEA
125
EUR
APOSBISN0165-250MG
APOSBISN0165-100MG
Auraptene
Auraptene
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₉H₂₂O₃ Molecular Weight: 298,4 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00075948 CAS-Nummer: 495-02-3 |