VX-702
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,4-Difluorophenyl)-6-(1-(2,6-difluorophenyl)ureido)nicotinamide, 6-[(Aminocarbonyl)(2,6-difluorophenyl)amino]-2-(2,4-difluorophenyl)-3-pyridinecarboxamide
BISN0171-10MG
APOSBISN0171-10MGEA 43.5 EUR
APOSBISN0171-10MG
VX-702
VX-702
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₉H₁₂F₄N₄O₂
Molecular Weight: 404,32 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11616590
CAS-Nummer: 745833-23-2