CGP-57380
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3,4-diamine, CGP 57380, N3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazolo-[3,4-d]pyrimidine-3,4-diamine
BISN0182-1MG
APOSBISN0182-1MGEA
29
EUR
APOSBISN0182-1MG
CGP-57380
CGP-57380
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₁H₉FN₆ Molecular Weight: 244,23 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03861062 CAS-Nummer: 522629-08-9 |