VX-11e
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-4-(2-((2-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-5-methylpyrimidin-4-yl)-N-(1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide, VX11e, VX 11e, VX-11e, 4-[2-(2-chloro-4-fluoroanilino)-5-methylpyrimidin-4-yl]-N-[(1S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide
BISN0184-1MG BISN0184-5MG BISN0184-10MG
APOSBISN0184-1MGEA 87 EUR
APOSBISN0184-1MG APOSBISN0184-5MG APOSBISN0184-10MG
VX-11e
VX-11e
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₄H₂₀Cl₂FN₅O₂
Molecular Weight: 500,35 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD18433366
CAS-Nummer: 896720-20-0