GDC0994
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
RG-7842, Ravoxertinib, (S)-1-(1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-2-hydroxyethyl)-4-(2-((1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino)pyrimidin-4-yl)pyridin-2(1H)-one, GDC0994, GDC-0994, RG 7842, GDC 0994, RG7842, 1-[(1S)-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)-2-hydroxyethyl]-4-[2-[(2-methylpyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-4-yl]pyridin-2-one
BISN0188-5MG
APOSBISN0188-5MGEA
66.7
EUR
APOSBISN0188-5MG
GDC0994
GDC0994
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₁H₁₈ClFN₆O₂ Molecular Weight: 440,86 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD28143918 CAS-Nummer: 1453848-26-4 |