3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3'-Methoxy-3,4',5,7-tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, Isorhamnetin, 3'-Methylquercetin, 3-Methylquercetin
BISN0190-1MG
BISN0190-5MG
BISN0190-10MG
APOSBISN0190-1MGEA
87
EUR
APOSBISN0190-1MG
APOSBISN0190-5MG
APOSBISN0190-10MG
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₆H₁₂O₇ Molecular Weight: 316.27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017310 CAS-Nummer: 480-19-3 |