SL327
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: α-[amino[(4-aminophenyl)thio]methylene]-2-(trifluoromethyl)-benzeneacetonitrile, (Z)-3-amino-3-(4-aminophenyl)sulphanyl-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile, 3-Amino-3-((4-aminophenyl)thio)-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylonitrile
BISN0193-5MG
APOSBISN0193-5MGEA 43.5 EUR
APOSBISN0193-5MG
SL327
SL327
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₆H₁₂F₃N₃S
Molecular Weight: 335,4 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06411432
CAS-Nummer: 305350-87-2