LJI-308
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Difluoro-4-(4-(4-morpholinophenyl)pyridin-3-yl)phenol, 2,6-Difluoro-4-[4-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-3-pyridinyl]-phenol
BISN0194-2MG BISN0194-5MG BISN0194-10MG
APOSBISN0194-2MGEA 174 EUR
APOSBISN0194-2MG APOSBISN0194-5MG APOSBISN0194-10MG
LJI-308
LJI-308
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₁H₁₈F₂N₂O₂
Molecular Weight: 368,38 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD29905461
CAS-Nummer: 1627709-94-7