BIX2188 Z-Isomer
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
BIX-02188, BIX02188, (Z)-3-(((3-((dimethylamino)methyl)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxamide
BISN0195-1MG
APOSBISN0195-1MGEA
62.5
EUR
APOSBISN0195-1MG
BIX2188 Z-Isomer
BIX2188 Z-Isomer
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₅H₂₄N₄O₂ Molecular Weight: 412,493 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD18157583 CAS-Nummer: 334949-59-6 |