DEL-22379
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
DEL 22379, N-(3-((5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methylene)-2-oxoindolin-5-yl)-3-(piperidin-1-yl)propanamide, DEL22379, N-[(3Z)-3-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylidene]-2-oxo-1H-indol-5-yl]-3-piperidin-1-ylpropanamide, DEL-22379
BISN0204-2MG
BISN0204-5MG
BISN0204-10MG
APOSBISN0204-2MGEA
174
EUR
APOSBISN0204-2MG
APOSBISN0204-5MG
APOSBISN0204-10MG
DEL-22379
DEL-22379
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₆H₂₈N₄O₃ Molecular Weight: 444,53 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00950163 CAS-Nummer: 181223-80-3 |