ZM-336372
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Dimethylamino)-N-(3-(4-hydroxybenzamido)-4-methylphenyl)benzamide, ZM 336372
BISN0205-5MG
APOSBISN0205-5MGEA
48
EUR
APOSBISN0205-5MG
ZM-336372
ZM-336372
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₃H₂₃N₃O₃ Molecular Weight: 389,455 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02683971 CAS-Nummer: 208260-29-1 |