SKF-86002
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(4-Pyridyl)-6-(4-fluorophenyl)-2,3-dihydroimidazo(2,1-b)-thiazole, 6-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridyl)-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]-thiazole, 4-[6-(4-fluorophenyl)-2H,3H-imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl]pyridine, 6-(4-Fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole
BISN0228-10MG
APOSBISN0228-10MGEA 30.6 EUR
APOSBISN0228-10MG
SKF-86002
SKF-86002
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₆H₁₂F₃FS
Molecular Weight: 297,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00869367
CAS-Nummer: 72873-74-6