Skepinone-L
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-((2,4-Difluorophenyl)amino)-7-(2,3-dihydroxypropoxy)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, 2-[(2,4-difluorophenyl)amino]-7-[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
BISN0248-1MG BISN0248-5MG BISN0248-10MG
APOSBISN0248-1MGEA 104 EUR
APOSBISN0248-1MG APOSBISN0248-5MG APOSBISN0248-10MG
Skepinone-L
Skepinone-L
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₄H₂₁F₂NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22572738
CAS-Nummer: 1221485-83-1