Pluripotin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(3-(7-((1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimido[4,5-d]pyrimidin-3(4H)-yl)-4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
BISN0279-5MG BISN0279-25MG
APOSBISN0279-5MGEA 217 EUR
APOSBISN0279-5MG APOSBISN0279-25MG
Pluripotin
Pluripotin
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₇H₂₅F₃N₈O₂
Molecular Weight: 550,546 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20527253
CAS-Nummer: 839707-37-8