SB242235
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(4-(4-Fluorophenyl)-1-(piperidin-4-yl)-1H-imidazol-5-yl)-2-methoxypyrimidine, SB 242235, 4-[5-(4-fluorophenyl)-3-piperidin-4-ylimidazol-4-yl]-2-methoxypyrimidine
BISN0286-1MG BISN0286-5MG BISN0286-25MG
APOSBISN0286-1MGEA 87 EUR
APOSBISN0286-1MG APOSBISN0286-5MG APOSBISN0286-25MG
SB242235
SB242235
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₉H₂₀FN₅O
Molecular Weight: 353.4 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690575
CAS-Nummer: 193746-75-7