AZD-8330
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-((2-Fluoro-4-iodophenyl)amino)-N-(2-hydroxyethoxy)-1,5-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxamide, AZD8330
BISN0298-5MG BISN0298-10MG BISN0298-50MG
APOSBISN0298-5MGEA 174 EUR
APOSBISN0298-5MG APOSBISN0298-10MG APOSBISN0298-50MG
AZD-8330
AZD-8330
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₆H₁₇FIN₃O₄
Molecular Weight: 461.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384989
CAS-Nummer: 869357-68-6