CCT-196969
Lieferant: Apollo Scientific
BISN0303-1MG
BISN0303-5MG
BISN0303-10MG
APOSBISN0303-1MGEA
65.4
EUR
APOSBISN0303-1MG
APOSBISN0303-5MG
APOSBISN0303-10MG
CCT-196969
CCT-196969
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₇H₂₄FN₇O₃ Molecular Weight: 513.50 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1163719-56-9 |