Shikonin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methylpent-3-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione, Tokyo Violet, 5,8-Dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-1,4-naphthalenedione, C.I. 75535
BISN0323-10MG
BISN0323-50MG
BISN0323-100MG
APOSBISN0323-10MGEA
72.5
EUR
APOSBISN0323-10MG
APOSBISN0323-50MG
APOSBISN0323-100MG
Shikonin
Shikonin
Formel:
C₁₆H₁₆O₅ Schmelzpunkt: 147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075680 CAS-Nummer: 517-89-5 |