PX 12
Lieferant: Apollo Scientific
BISN0324-5MG BISN0324-50MG BISN0324-100MG
APOSBISN0324-5MGEA 91.5 EUR
APOSBISN0324-5MG APOSBISN0324-50MG APOSBISN0324-100MG
PX 12
PX 12
Formel: C₇H₁₂N₂S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18086851
CAS-Nummer: 141400-58-0