TDZD-8
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
BISN0325-1MG
APOSBISN0325-1MGEA 24.8 EUR
APOSBISN0325-1MG
TDZD-8
TDZD-8
Formel: C₁₀H₁₀N₂SO₂
Molecular Weight: 222,3 g/mol
Schmelzpunkt: 63…64,4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973552
CAS-Nummer: 327036-89-5