3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Lieferant: Apollo Scientific
BISY007-1G
BISY007-5G
APOSBISY007-1GEA
94.4
EUR
APOSBISY007-1G
APOSBISY007-5G
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Formel:
C₁₀H₁₄O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074970 CAS-Nummer: 34819-86-8 |